537543
Propylene glycol monomethyl ether acetate
99%
Sinonimo/i:
1,2-Propanediol monomethyl ether acetate, 1-Methoxy-2-propyl acetate, MPA, PGMEA, Propylene glycol methyl ether acetate
About This Item
Prodotti consigliati
Tensione di vapore
3.7 mmHg ( 20 °C)
Saggio
99%
Temp. autoaccensione
669 °F
Limite di esplosione
13.1 %
Indice di rifrazione
n20/D 1.402 (lit.)
P. eboll.
145-146 °C (lit.)
Densità
0.970 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
COCC(C)OC(C)=O
InChI
1S/C6H12O3/c1-5(4-8-3)9-6(2)7/h5H,4H2,1-3H3
LLHKCFNBLRBOGN-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... AR(367) , IMPDH2(3615) , NR3C1(2908) , PGR(5241)
Altre note
Sostituito da
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
113.9 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
45.5 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?