Documenti fondamentali
53442
Supelco
Hexyl-d13 2-[4-(diethylamino)-2-hydroxybenzoyl]benzoate
analytical standard
Sinonimo/i:
Diethylamino hydroxybenzoyl hexyl-d13 benzoate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C24D13H18NO4
Peso molecolare:
410.59
Codice UNSPSC:
12352200
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (HPLC)
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
applicazioni
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
Formato
neat
Stringa SMILE
O=C(C1=C(C(OC([2H])(C([2H])(C([2H])(C([2H])(C([2H])(C([2H])([2H])[2H])[2H])[2H])[2H])[2H])[2H])=O)C=CC=C1)C2=C(O)C=C(N(CC)CC)C=C2
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 4
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)