Documenti
52611
Sigma-Aldrich
Hexamethylbenzene
puriss., ≥99.0% (GC)
About This Item
Formula condensata:
C6(CH3)6
Numero CAS:
Peso molecolare:
162.27
Beilstein:
1905834
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Grado
puriss.
Saggio
≥99.0% (GC)
P. eboll.
264 °C (lit.)
Punto di fusione
164-166 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cc1c(C)c(C)c(C)c(C)c1C
InChI
1S/C12H18/c1-7-8(2)10(4)12(6)11(5)9(7)3/h1-6H3
YUWFEBAXEOLKSG-UHFFFAOYSA-N
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)