Documenti fondamentali
52284
Millipore
Lactose Fermentation Membrane
white colored, sterile, diameter 70 mm, suitable for microbiology
Sinonimo/i:
Indicator membrane, ID Membranes
Scegli un formato
25 DISCS
26,00 €
26,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 DISCS
26,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41171621
NACRES:
NA.85
26,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi maggiori informazioni
membrane size
70 mm
Sterilità
sterile
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Condizioni di stoccaggio
protect from light
tecniche
microbe id | utilization test: suitable
applicazioni
clinical testing
environmental
food and beverages
pharmaceutical
microbiology
Temperatura di conservazione
2-8°C
Compatibilità
Escherichia coli
bacteria
coliforms
Descrizione generale
Lactose Fermentation Membranes are substrate-carrying ID membranes used for rapid identification and differentiation of lactose fermenting organisms (coliforms) through characteristic color reactions. Microorganisms can only ferment certain carbohydrates, depending on the enzymes they possess to break down carbohydrates. The membranes contain lactose as substrates and a pH indicator, which serve as the basis for microbe differentiation by color. The test is specific for lactose fermenting organisms, which will exhibit yellow color.
Applicazioni
Lactose Fermentation Membranes are recommended to detect lactose fermenting bacteria (coliforms) in food and environmental samples. They find their application in various sectors such as the food and dairy industry, water industry, pharmaceutical laboratory testing, cosmetic industry, environmental and sanitary testing, clinical diagnostic, etc.
Risultati analitici
Citrobacter freundii (8090) - PositiveEnterobacter aerogenes (13048) - PositiveEscherichia coli (25922) - PositiveKlebsiella pneumoniae (13883) - PositiveProteus vulgaris (13315)- NegativeSalmonella typhimurium (14028) - NegativeSalmonella typhi (6539) - NegativeSerratia marcescens (8100) - NegativeShigella flexneri (12022) - Negative
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)