Documenti fondamentali
51937
Supelco
N-Acetyl-3,5-dimethyl-4-benzoquinone imine
analytical standard
Sinonimo/i:
N-(3,5-Dimethyl-4-oxo-2,5-cyclohexadien-1-ylidene)acetamide
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H11NO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
177.20
Beilstein:
4982746
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
ID PubChem:
Il prodotto 51937 al momento non è in vendita nel tuo paese Contatta l'Assistenza Tecnica.
Grado
analytical standard
Saggio
≥95.0% (GC)
≥95.0% (elemental analysis)
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O=C1C(C)=CC(C=C1C)=NC(C)=O
InChI
1S/C10H11NO2/c1-6-4-9(11-8(3)12)5-7(2)10(6)13/h4-5H,1-3H3
VUPORYDINWWWKZ-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)