Documenti fondamentali
49380-U
Sigma-Aldrich
ProClin 150
ProClin preservative for use in IVD manufacturing, CMIT/MIT 1.5%, pkg of 110 kg
Sinonimo/i:
1.5% solution of 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one and 2-Methyl-4-isothiazolin-3-one
About This Item
Codice UNSPSC:
12352201
NACRES:
NA.21
Il prodotto 49380-U al momento non è in vendita nel tuo paese Contatta l'Assistenza Tecnica.
Livello qualitativo
Descrizione
biocide for IVD use
Stato
liquid
Durata
2 yr
contiene
23 to 25% Mg salts
Composizione
CMIT/MIT, 1.5%
Confezionamento
pkg of 110 kg
Parametri
operating temperature at <45 °C
Matrice
Water
Intervallo di pH d’impiego
2.5-8.5
Intervallo di pH
1.7-3.7
P. ebollizione
100 °C
Punto di fusione
-21 °C
Solubilità
water: soluble
Densità
1.20 g/cm3
Applicazioni
ProClin preservatives are immediately microstatic upon contact with microbial organisms as a result of their ability to quickly penetrate cell membranes and inhibit specific enzymes crucial to cellular respiration. Multiple specific sites of ProClin toxicity prevent microorganisms from developing high levels of resistance, making ProClin highly efficient even over extended storage periods of your IVD components.
Note legali
ProClin is a trademark of LANXESS Corp.
Esclusione di responsabilità
The product is not intended for use as a biocide under global biocide regulations, including but not limited to US EPA′s Federal Insecticide Fungicide and Rodenticide Act, European Biocidal Products Regulation, Canada′s Pest Management Regulatory Agency, Turkey′s Biocidal Products Regulation, Korea′s Consumer Chemical Products and Biocide Safety Management Act (K-BPR) and others.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)