Vai a
B2891
BES sodium salt
≥99% (titration)
Sinonimo/i:
N,N-Bis(2-hydroxyethyl)-2-aminoethanesulfonic acid sodium salt
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
25 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
127,00 €
100 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
397,00 €
500 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
1.430,00 €
1.072,50 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H14NNaO5S
Numero CAS:
Peso molecolare:
235.23
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12161700
MDL number:
127,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥99% (titration)
form
crystalline powder
useful pH range
6.4-7.8
pKa (25 °C)
7.1 (Free acid)
solubility
water: 333.3 mg/mL, clear, colorless
application(s)
diagnostic assay manufacturing
SMILES string
[Na+].OCCN(CCO)CCS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C6H15NO5S.Na/c8-4-1-7(2-5-9)3-6-13(10,11)12;/h8-9H,1-6H2,(H,10,11,12);/q;+1/p-1
InChI key
CFQLQLSIZOWFNV-UHFFFAOYSA-M
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
M3885T0772H7006
BES sodium salt ≥99% (titration)
Sigma-Aldrich
B2891
BES sodium salt
MES ≥99% (titration)
Sigma-Aldrich
M3885
MES
TES sodium salt ≥99% (titration)
Sigma-Aldrich
T0772
TES sodium salt
HEPES ≥99.0% (titration)
Sigma-Aldrich
H7006
HEPES
assay
≥99% (titration)
assay
≥99% (titration)
assay
≥99% (titration)
assay
≥99.0% (titration)
Quality Level
200
Quality Level
400
Quality Level
200
Quality Level
400
form
crystalline powder
form
crystalline powder
form
crystalline powder
form
powder
application(s)
diagnostic assay manufacturing
application(s)
diagnostic assay manufacturing
application(s)
diagnostic assay manufacturing
application(s)
diagnostic assay manufacturing
general analytical (
)
life science and biopharma
metabolomics
solubility
water: 333.3 mg/mL, clear, colorless
solubility
water: 0.5 g/mL, clear, colorless
solubility
water: 0.333 g/mL, clear to slightly hazy, colorless
solubility
water: 0.1 M, clear, colorless
useful pH range
6.4-7.8
useful pH range
5.5-6.7
useful pH range
6.8-8.2
useful pH range
6.8-8.2
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)