Documenti fondamentali
49322
Sigma-Aldrich
NMP
puriss. p.a., ≥99.0% (GC)
Sinonimo/i:
1-metil-2-pirrolidone, N-metil-2-pirrolidone, NMP
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H9NO
Numero CAS:
Peso molecolare:
99.13
Beilstein:
106420
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
Nome del prodotto
1-metil-2-pirrolidinone, puriss. p.a., ≥99.0% (GC)
Densità del vapore
3.4 (vs air)
Tensione di vapore
0.29 mmHg ( 20 °C)
0.99 mmHg ( 40 °C)
Grado
puriss. p.a.
Saggio
≥99.0% (GC)
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
518 °F
Limite di esplosione
9.5 %
tecniche
GC/GC: suitable
Impurezze
≤0.1% water
Indice di rifrazione
n20/D 1.47 (lit.)
n20/D 1.470
pH
7.7-8
P. ebollizione
202 °C (lit.)
81-82 °C/10 mmHg (lit.)
Punto di fusione
−24 °C (lit.)
Densità
1.028 g/mL at 25 °C (lit.)
Cationi in tracce
Ca: ≤5 mg/kg
Cd: ≤1 mg/kg
Co: ≤1 mg/kg
Cr: ≤1 mg/kg
Cu: ≤1 mg/kg
Fe: ≤1 mg/kg
K: ≤20 mg/kg
Mg: ≤1 mg/kg
Mn: ≤1 mg/kg
Na: ≤20 mg/kg
Ni: ≤1 mg/kg
Pb: ≤1 mg/kg
Zn: ≤1 mg/kg
Stringa SMILE
CN1CCCC1=O
InChI
1S/C5H9NO/c1-6-4-2-3-5(6)7/h2-4H2,1H3
SECXISVLQFMRJM-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Health hazardExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
195.8 °F - Pensky-Martens closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
91 °C - Pensky-Martens closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
K J Brodbeck et al.
Journal of controlled release : official journal of the Controlled Release Society, 62(3), 333-344 (1999-10-21)
The role of solvent properties and bath-side composition on the phase inversion dynamics and in vitro protein release kinetics of polylactic-co-glycolic acid (PLGA) solutions has been examined using dark ground imaging, in vitro release rate, and SEM techniques. Thermodynamic phase
B A Jönsson et al.
Journal of chromatography. B, Biomedical sciences and applications, 694(2), 351-357 (1997-07-04)
A method for simultaneous determination of 5-hydroxy-N-methylpyrrolidone and 2-hydroxy-N-methylsuccinimide in urine is described. These compounds are metabolites of N-methyl-2-pyrrolidone, a powerful and widely used organic solvent. 5-Hydroxy-N-methylpyrrolidone and 2-hydroxy-N-methylsuccinimide were purified from urine by adsorption to a C8 solid-phase extraction
Laura Vogelaar et al.
Small (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 1(6), 645-655 (2006-12-29)
Phase separation micromolding (PSmicroM) is a versatile microfabrication technique that can be used to structure a very broad range of polymers, including block copolymers and biodegradable and conductive polymers without the need for clean-room facilities. By incorporating a subsequent process
Yun Ping Neo et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 62(22), 5163-5172 (2014-05-16)
Effects of heat treatment on structure and physicochemical properties of zein (Ze) and gallic acid loaded zein (Ze-GA) electrospun fiber mats were investigated. The electrospun fiber mats displayed different surface and physicochemical properties after being heat-cured at 150 °C for
Yanying Lu et al.
Nanoscale, 7(6), 2770-2776 (2015-01-15)
In this paper, we report on the synthesis of micro-nanostructured CuO/C spheres by aerosol spray pyrolysis and their application as high-performance anodes in sodium-ion batteries. Micro-nanostructured CuO/C spheres with different CuO contents were synthesized through aerosol spray pyrolysis by adjusting