Documenti fondamentali
47390
Supelco
2-Fluorophenyl 2-nitrophenyl ether
Selectophore, ≥98.0%
Sinonimo/i:
FNDPE, 2-Fluoro-2′-nitrodiphenyl ether
About This Item
Formula condensata:
FC6H4OC6H4NO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
233.20
Beilstein:
4457734
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
26111700
ID PubChem:
Grado
for ion-selective electrodes
Livello qualitativo
Nome Commerciale
Selectophore
Saggio
≥98.0% (GC)
≥98.0%
Stato
liquid
Densità
1.315 g/mL at 20 °C (lit.)
Stringa SMILE
[O-][N+](=O)c1ccccc1Oc2ccccc2F
InChI
1S/C12H8FNO3/c13-9-5-1-3-7-11(9)17-12-8-4-2-6-10(12)14(15)16/h1-8H
XVZDYNSMGNIZSS-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Visit our Sensor Applications portal to learn more.
Altre note
Plasticizer in neutral carrier based polymer membrane ion-selective electrodes[1][2][3][4]
Note legali
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
257.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
125.00 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Lot/Batch Number
Ci dispiace, ma al momento non ci sono COA disponibili online per questo prodotto.
Visita l’Archivio dei documenti
H. Sakamoto et al.
Analytical Chemistry, 59, 1513-1513 (1987)
I. Badr
Mikrochimica Acta, 149, 87-87 (2005)
O. Ryba et al.
Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 49, 2371-2371 (1984)
Lithium ion selective electrodes based on crown ethers for serum lithium assay.
K Kimura et al.
Analytical chemistry, 59(19), 2331-2334 (1987-10-01)
Takashi Katsu et al.
Analytica chimica acta, 620(1-2), 50-54 (2008-06-19)
Although a previous study [S.S.M. Hassan, M.A. Ahmed, M.M. Saoudi, Anal. Chem. 57 (1985) 1126] had shown that a caffeine-sensitive electrode made with picrylsulfonate and 1-octanol as a cation-exchanger and a solvent mediator, respectively, had a wide working pH range