Documenti fondamentali
46430
Sigma-Aldrich
2′-Fluoroacetophenone
purum, ≥97.0% (GC)
About This Item
Formula condensata:
FC6H4COCH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
138.14
Beilstein:
2041344
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Grado
purum
Saggio
≥97.0% (GC)
Indice di rifrazione
n20/D 1.507 (lit.)
n20/D 1.509
P. ebollizione
187-189 °C (lit.)
Densità
1.137 g/mL at 20 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(=O)c1ccccc1F
InChI
1S/C8H7FO/c1-6(10)7-4-2-3-5-8(7)9/h2-5H,1H3
QMATYTFXDIWACW-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
2′-Fluoroacetophenone may be used as starting reagent in the synthesis of ascididemin.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
143.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
62 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Ida Nymann Petersen et al.
Chemical communications (Cambridge, England), 48(72), 9092-9094 (2012-08-07)
A new and convergent synthesis of ascididemin is presented. Using an anionic cascade ring closure as the key step, this natural product is obtained in 45% overall yield in just 6 steps starting from 2'-fluoroacetophenone. This new approach was extended
The enantioselective reduction of 2'-fluoroacetophenone utilizing a simplified CBS-reduction procedure.
Garrett CE, et al.
Tetrahedron Asymmetry, 13(13), 1347-1349 (2002)