Documenti
46045
Sigma-Aldrich
Ethynylmagnesium bromide solution
technical, ~0.5 M in THF
About This Item
Formula condensata:
HC≡CMgBr
Numero CAS:
Peso molecolare:
129.24
Beilstein:
3600874
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
Grado
technical
Concentrazione
~0.5 M in THF
Densità
0.94 g/mL at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Br[Mg]C#C
InChI
1S/C2H.BrH.Mg/c1-2;;/h1H;1H;/q;;+1/p-1
HUGJUYPSXULVQQ-UHFFFAOYSA-M
Avvertenza
can precipitate on storage
Sostituito da
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)