Documenti fondamentali
45899
Supelco
Propiconazole solution
100 ng/μL in methanol, PESTANAL®, analytical standard
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C15H17Cl2N3O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
342.22
Beilstein:
9349305
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Nome Commerciale
PESTANAL®
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Concentrazione
100 ng/μL in methanol
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
agriculture
environmental
Formato
single component solution
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CCCC1COC(Cn2cncn2)(O1)c3ccc(Cl)cc3Cl
InChI
1S/C15H17Cl2N3O2/c1-2-3-12-7-21-15(22-12,8-20-10-18-9-19-20)13-5-4-11(16)6-14(13)17/h4-6,9-10,12H,2-3,7-8H2,1H3
STJLVHWMYQXCPB-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Note legali
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organi bersaglio
Eyes,Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
51.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
11 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Fuxing Zhu et al.
Pest management science, 68(7), 1003-1009 (2012-02-22)
The long-term preservation of interesting phenotypes in plant pathogenic fungi allows for follow-up studies in the future. Twelve storage approaches were investigated to determine their effects on instability of propiconazole resistance for three demethylation inhibitor (DMI) fungicide-resistant and two DMI-sensitive
M Pugliese et al.
Communications in agricultural and applied biological sciences, 77(3), 75-78 (2012-01-01)
Silicon is the second most abundant element on earth's surface and its use can stimulate natural defense mechanisms in plants. The effect of silicate from scraps of photovoltaic industries against powdery mildew on zucchini (Cucurbita pepo) was evaluated under greenhouse
Jon Hulvey et al.
Applied and environmental microbiology, 78(18), 6674-6682 (2012-07-17)
We investigated genetic factors that govern the reduced propiconazole sensitivity of Sclerotinia homoeocarpa field isolates collected during a 2-year field efficacy study on dollar spot disease of turf in five New England sites. These isolates displayed a >50-fold range of
S J Taj-Aldeen et al.
Infection, 40(6), 703-707 (2012-09-25)
Rhinosinusitis infection due to Saksenaea vasiformis is extremely rare. The present case describes a rhino-orbital infection in a 21-month-old Chadian immunocompetent male child with a 2-month history of excessive tearing from the right eye, followed by swelling of the right
Jes Jessen Rasmussen et al.
Aquatic toxicology (Amsterdam, Netherlands), 118-119, 54-61 (2012-04-21)
Previously, laboratory experiments have revealed that freely diluted azole fungicides potentiate the direct toxic effect of pyrethroid insecticides on Daphnia magna. More ecologically relevant exposure scenarios where pesticides are adsorbed have not been addressed. In this study we exposed beech