Documenti fondamentali
45642
Supelco
Propiconazole
PESTANAL®, analytical standard
Scegli un formato
250 MG
103,00 €
103,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 MG
103,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C15H17Cl2N3O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
342.22
Beilstein:
9349305
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
103,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Descrizione
mixture of stereo isomers
Nome Commerciale
PESTANAL®
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
agriculture
environmental
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CCCC1COC(Cn2cncn2)(O1)c3ccc(Cl)cc3Cl
InChI
1S/C15H17Cl2N3O2/c1-2-3-12-7-21-15(22-12,8-20-10-18-9-19-20)13-5-4-11(16)6-14(13)17/h4-6,9-10,12H,2-3,7-8H2,1H3
STJLVHWMYQXCPB-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Propiconazole is a systemic fungicide and its mode of action involves the inhibition of ergosterol biosynthesis.[1]
Applicazioni
Propiconazole may be used as an analytical reference standard for the quantification of the analyte in must,[2] wine samples[2] and environmental samples[3] using different chromatography techniques.
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Note legali
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Non trovi il prodotto giusto?  
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 1B - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
392.0 °F - Pensky-Martens closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
200 °C - Pensky-Martens closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 5
1 of 5
Bromuconazole PESTANAL®, analytical standard, mixture of diastereomers
Supelco
31644
Bromuconazole
Metconazole PESTANAL®, analytical standard, mixture of stereoisomers
Supelco
37909
Metconazole
Pendimethalin PESTANAL®, analytical standard
Supelco
36191
Pendimethalin
Azoxystrobin PESTANAL®, analytical standard
Supelco
31697
Azoxystrobin
70th International Symposium on Molecular Spectroscopy (2004)
HPLC method for simultaneous determination of fungicides: carbendazim, metalaxyl, folpet, and propiconazole in must and wine
Lopez F.L, et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 37(3), 684-687 (1989)
Jet C Van De Steene et al.
Journal of the American Society for Mass Spectrometry, 19(5), 713-718 (2008-03-18)
When developing an LC-MS/MS-method matrix effects are a major issue. The effect of co-eluting compounds arising from the matrix can result in signal enhancement or suppression. During method development much attention should be paid to diminishing matrix effects as much
M Pugliese et al.
Communications in agricultural and applied biological sciences, 77(3), 75-78 (2012-01-01)
Silicon is the second most abundant element on earth's surface and its use can stimulate natural defense mechanisms in plants. The effect of silicate from scraps of photovoltaic industries against powdery mildew on zucchini (Cucurbita pepo) was evaluated under greenhouse
Zhi-Hua Li et al.
Environmental toxicology, 28(3), 119-126 (2011-03-09)
In this study, the toxic effects of propiconazole (PCZ), a triazole fungicide present in aquatic environment, were studied in juvenile rainbow trout, Oncorhynchus mykiss, by acute toxicity test with the concentration of 5.04 mg/L (96 h LC50). Morphological indices, hematological