Documenti fondamentali
45491
Supelco
Fentin acetate
PESTANAL®, analytical standard
Sinonimo/i:
Triphenyltin acetate, Acetoxytriphenylstannane
About This Item
Formula condensata:
(C6H5)3SnOCOCH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
409.07
Beilstein:
4146107
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
ID PubChem:
Il prodotto 45491 al momento non è in vendita nel tuo paese Contatta l'Assistenza Tecnica.
Grado
analytical standard
Nome Commerciale
PESTANAL®
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
agriculture
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC(=O)O[Sn](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/3C6H5.C2H4O2.Sn/c3*1-2-4-6-5-3-1;1-2(3)4;/h3*1-5H;1H3,(H,3,4);/q;;;;+1/p-1
WDQNIWFZKXZFAY-UHFFFAOYSA-M
Applicazioni
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Note legali
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
J L Lin et al.
American journal of nephrology, 13(2), 124-128 (1993-01-01)
Three patients who developed acute nephropathy following ingestion of triphenyltin acetate (TPTA) are described. All of them had significant proteinuria, azotemia, and polyuria. Mild neurological manifestations in all patients were also noted. Hematuria and pyuria were noted in 1 severely
C Nebbia et al.
Journal of toxicology and environmental health. Part A, 56(6), 433-447 (1999-03-30)
The in vitro effects of the organotin (OT) compound triphenyltin acetate (TPTA) on cytochrome P-450 content and functions were investigated in liver microsomes from untreated, phenobarbital (PB)- or beta-naphthoflavone- (betaNAF) pretreated rats. At a concentration of 0.5 mM, TPTA caused
I Roessink et al.
Ecotoxicology (London, England), 15(3), 267-293 (2006-03-25)
Floodplain lakes in the Rhine-Meuse delta of the Netherlands vary considerably in levels of sediment-bound toxicants. Microcosm experiments were done to compare the ecological impact of the fungicide triphenyltin acetate (TPT) between test systems with clean or polluted sediments (10
U S Attahiru et al.
Veterinary and human toxicology, 33(6), 554-556 (1991-12-01)
Two organotin compounds, tri-n-butyltin acetate (TBTA) and triphenyltin acetate (TPTA), that have antifungal potentials and are intended for use on yam root crops to prevent rot were evaluated for acute mammalian toxicity in rats. The median lethal doses po were
M Dacasto et al.
Schweizer Archiv fur Tierheilkunde, 136(3), 111-115 (1994-01-01)
Twenty-eight immature male rabbits were divided into four experimental groups and administered a standard diet containing respectively 0, 15, 75 and 150 ppm of triphenyltin acetate (TPTA) for 70 days. The highest dose group showed a decrease in erythrocyte count