Documenti fondamentali
44959
Supelco
Dieldrin
reference material
Sinonimo/i:
1,2,3,4,10,10-Hexachloro-1,4,4a,5,6,7,8,8a-octahydro-6,7-epoxy-1,4:5,8-dimethanonaphthalene
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H8Cl6O
Numero CAS:
Peso molecolare:
380.91
Beilstein:
91396
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
Grado
reference material
Livello qualitativo
Densità del vapore
13.2 (vs air)
Saggio
≥95.0% (GC)
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Punto di fusione
143-144 °C (lit.)
Formato
neat
Stringa SMILE
[H][C@@]12O[C@]1([H])C3CC2[C@]4([H])[C@@]3([H])[C@]5(Cl)C(Cl)=C(Cl)[C@@]4(Cl)C5(Cl)Cl
InChI
1S/C12H8Cl6O/c13-8-9(14)11(16)5-3-1-2(6-7(3)19-6)4(5)10(8,15)12(11,17)18/h2-7H,1H2/t2-,3+,4+,5-,6-,7+,10+,11-
DFBKLUNHFCTMDC-PICURKEMSA-N
Descrizione generale
This reference material (RM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025. This RM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.
Certified content incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - STOT RE 1 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)