44344
Valeric acid
pharmaceutical impurity standard
Sinonimo/i:
Valproic acid impurity A (PhEur), n-Valeric acid, Pentanoic acid
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
3.5 (vs air)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
0.15 mmHg ( 20 °C)
Famiglia di API
valeric acid
Saggio
≥99.0% (GC)
Temp. autoaccensione
707 °F
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Limite di esplosione
7.6 %
Impurezze
≤5.0% water
Indice di rifrazione
n20/D 1.408 (lit.)
P. ebollizione
110-111 °C/10 mmHg (lit.)
185 °C (lit.)
Punto di fusione
−20-−18 °C (lit.)
Densità
0.939 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Stringa SMILE
CCCCC(O)=O
InChI
1S/C5H10O2/c1-2-3-4-5(6)7/h2-4H2,1H3,(H,6,7)
NQPDZGIKBAWPEJ-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
192.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
89 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)