43758
(±)-1,2,4-Butanetriol
analytical standard
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
agenzia
ASTM® D6584
Saggio
≥97.0% (GC)
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Indice di rifrazione
n20/D 1.473 (lit.)
n20/D 1.474
P. ebollizione
190-191 °C/18 mmHg (lit.)
Densità
1.184 g/mL at 20 °C
1.19 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
environmental
Formato
neat
Stringa SMILE
OCCC(O)CO
InChI
1S/C4H10O3/c5-2-1-4(7)3-6/h4-7H,1-3H2
ARXKVVRQIIOZGF-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Prodotti consigliati
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
370.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
188 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)