Documenti fondamentali
43265
Millipore
Antibiotic agar No. 5
suitable for microbiology
Scegli un formato
500 G
239,00 €
239,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
500 G
239,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41171608
NACRES:
NA.74
239,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
solid
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Composizione
agar, 15.0 g/L
beef extract, 1.5 g/L
peptone, 6.0 g/L
yeast extract, 3.0 g/L
pH finale
7.9±0.2 (25 °C)
applicazioni
microbiology
Applicazioni
Antibiotic Agar No.5 is used for microbiological assay of Dihydrostreptomycin, Framycetin and Kanamycin B using Bacillus subtilis.
Nota sulla preparazione
Suspend 25.50 grams in 1000 ml purified /distilled water. Heat to boiling to dissolve the medium completely. Sterilize by autoclaving at 15 lbs pressure (121°C) for 15 minutes. Cool to 45-50°C. Mix well and pour into sterile Petri plates.
Advice: Recommended for the Microbiological assay of Dihydrostreptomycin, Framycetin, Kanamycin
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)