428760
Amberlite™ HPR9200 Ion Exchange Resin
chloride form, 25-30 mesh
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
AmberLite™ HPR9200 Cl, chloride form, chloride form
Livello qualitativo
Descrizione
formerly Dowex Marathon™ MSA Cl
Stato
beads
Umidità
60-72%
tecniche
LPLC: suitable
Matrice
styrene-divinylbenzene (macroporous)
Gruppo funzionale matrice
quaternary amine
Dimensione particelle
23-27 mesh
560-660 μm
Capacità
1.0 meq/mL by wetted bed volume
Tecnica di separazione
anion exchange
Descrizione generale
Applicazioni
Altre note
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?