42102
Nα-(2,4-Dinitro-5-fluorophenyl)-L-valinamide
for chiral derivatization, LiChropur™, ≥98.0%
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
for chiral derivatization
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (sum of enantiomers, HPLC)
≥98.0%
Attività ottica
[α]20/D +14.0±1.5°, c = 2% in acetone
Purezza ottica
enantiomeric ratio: ≥99.5:0.5 (HPLC)
Qualità
LiChropur™
tecniche
HPLC: suitable
Punto di fusione
173-177 °C (lit.)
173-177 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC(C)[C@H](Nc1cc(F)c(cc1[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O)C(N)=O
InChI
1S/C11H13FN4O5/c1-5(2)10(11(13)17)14-7-3-6(12)8(15(18)19)4-9(7)16(20)21/h3-5,10,14H,1-2H3,(H2,13,17)/t10-/m0/s1
ZTFFRKNPAXXEBL-JTQLQIEISA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
Altre note
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
Possiedi già questo prodotto?