Documenti fondamentali
41883
Sigma-Aldrich
Rebaudioside N
≥95.0% (HPLC)
Sinonimo/i:
Kaur-16-en-18-oic acid, 13-[(O-β-D-glucopyranosyl-(1→2)-O-[b-D-glucopyranosyl-(1→3)]-β-D-glucopyranosyl)oxy]-, O-6-deoxy-α-L-mannopyranosyl-(1→2)-O-[β-D-glucopyranosyl-(1→3)]-β-D-glucopyranosyl ester, (4α)-
Scegli un formato
25 MG
362,00 €
362,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 MG
362,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C56H90O32
Numero CAS:
Peso molecolare:
1275.29
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352201
NACRES:
NA.28
362,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
≥95.0% (HPLC)
Stato
solid
Colore
white to off-white
applicazioni
food and beverages
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1CO)O)O[C@@H]%10O[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]%10O)O)O)CO)O[C@@H]9O[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]9O)O)O)CO)O[C@]32C[C@]4([C@H]([C@]5([C@@H]([C@](CCC5)(C)C(=O)O[C@@H]6O[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]6O[C@@H]8O[C@H]([C@@H]([C@H]([C@H]8O)O)
InChI
1S/C56H90O32/c1-19-12-55-10-6-26-53(3,8-5-9-54(26,4)52(76)87-50-44(85-46-38(72)34(68)28(62)20(2)77-46)42(32(66)24(16-60)81-50)83-47-39(73)35(69)29(63)21(13-57)78-47)27(55)7-11-56(19,18-55)88-51-45(86-49-41(75)37(71)31(65)23(15-59)80-49)43(33(67)25(17-61)8
AKEKAGBWNXIWSS-ZFXKUSSPSA-N
Descrizione generale
Rebaudioside N is a diterpene glycoside isolated from Stevia rebaudiana.[1].
Altre note
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Polysaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Characterization of Novel Steviol Glycosides from Leaves of Stevia rebaudiana Morita
Ohta, M., et al.
Journal of Applied Glycoscience, 57, 199-209 (2010)