41647
Dimetil solfossido
puriss., absolute, over molecular sieve (H2O ≤0.005%), ≥99.5% (GC)
Sinonimo/i:
DMSO
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
2.7 (vs air)
Tensione di vapore
0.42 mmHg ( 20 °C)
Grado
absolute
puriss.
Saggio
≥99.5% (GC)
Temp. autoaccensione
573 °F
Qualità
over molecular sieve (H2O ≤0.005%)
Limite di esplosione
42 %, 63 °F
Impurezze
≤0.005% water
water
Indice di rifrazione
n20/D 1.479 (lit.)
n20/D 1.479
P. ebollizione
189 °C (lit.)
Punto di fusione
16-19 °C (lit.)
Densità
1.10 g/mL (lit.)
Stringa SMILE
CS(C)=O
InChI
1S/C2H6OS/c1-4(2)3/h1-2H3
IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
Avvertenza
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
188.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
87 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?