Documenti
41624
Sigma-Aldrich
Solfuro dimetile
puriss., ≥99.0% (GC)
Sinonimo/i:
DMS, Metil solfuro
About This Item
Formula condensata:
(CH3)2S
Numero CAS:
Peso molecolare:
62.13
Beilstein:
1696847
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Densità del vapore
2.1 (vs air)
Tensione di vapore
26.24 psi ( 55 °C)
7.79 psi ( 20 °C)
Grado
puriss.
Saggio
≥99.0% (GC)
Forma fisica
liquid
Temp. autoaccensione
402 °F
Limite di esplosione
19.7 %
Indice di rifrazione
n20/D 1.435 (lit.)
n20/D 1.435
P. eboll.
38 °C (lit.)
Punto di fusione
−98 °C (lit.)
Solubilità
H2O: soluble 7.28 g/L at 20 °C
Densità
0.846 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CSC
InChI
1S/C2H6S/c1-3-2/h1-2H3
QMMFVYPAHWMCMS-UHFFFAOYSA-N
Sostituito da
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
-32.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-36 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Nguyen BC, et al.
Marine Chemistry, 133-141 (1988)
B P Lomans et al.
Applied and environmental microbiology, 65(8), 3641-3650 (1999-07-31)
A newly isolated methanogen, strain DMS1(T), is the first obligately anaerobic archaeon which was directly enriched and isolated from a freshwater sediment in defined minimal medium containing dimethyl sulfide (DMS) as the sole carbon and energy source. The use of
K S Carslaw et al.
Nature, 503(7474), 67-71 (2013-11-10)
The effect of anthropogenic aerosols on cloud droplet concentrations and radiative properties is the source of one of the largest uncertainties in the radiative forcing of climate over the industrial period. This uncertainty affects our ability to estimate how sensitive
Yin F, et al.
Journal of Atmospheric Chemistry, 11(4), 309-364 (1990)
A M Maxam et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 74(2), 560-564 (1977-02-01)
DNA can be sequenced by a chemical procedure that breaks a terminally labeled DNA molecule partially at each repetition of a base. The lengths of the labeled fragments then identify the positions of that base. We describe reactions that cleave