39931
1-Butyl-3-methylimidazolium tetrafluoroborate
for catalysis, ≥98.5% (HPLC)
Sinonimo/i:
BMIMBF4
Saggio
≥98.5% (HPLC)
Impurezze
≤0.05% water
Indice di rifrazione
n20/D 1.52
Densità
1.21 g/mL at 20 °C (lit.)
Anioni in tracce
bromide (Br-): ≤25 mg/kg
chloride (Cl-): ≤25 mg/kg
nitrate (NO3-): ≤25 mg/kg
phosphate (PO43-): ≤25 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤10 mg/kg
Stringa SMILE
F[B-](F)(F)F.CCCCn1cc[n+](C)c1
InChI
1S/C8H15N2.BF4/c1-3-4-5-10-7-6-9(2)8-10;2-1(3,4)5/h6-8H,3-5H2,1-2H3;/q+1;-1
LSBXQLQATZTAPE-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
550.4 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
288 °C
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)