Documenti fondamentali
393363
Sigma-Aldrich
4-Pentylbicyclo[2.2.2]octane-1-carboxylic acid
99%
Scegli un formato
1 G
66,55 €
5 G
282,00 €
66,55 €
Prezzo di listino70,20 €Risparmia il 5%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
66,55 €
5 G
282,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C14H24O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
224.34
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12171500
ID PubChem:
NACRES:
NA.47
66,55 €
Prezzo di listino70,20 €Risparmia il 5%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
99%
Stato
powder or crystals
Punto di fusione
160-162 °C (lit.)
applicazioni
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
CCCCC[C@@]12CC[C@@](CC1)(CC2)C(O)=O
InChI
1S/C14H24O2/c1-2-3-4-5-13-6-9-14(10-7-13,11-8-13)12(15)16/h2-11H2,1H3,(H,15,16)/t13-,14-
IAQHPZFALQQESM-HDJSIYSDSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Michael J Wilde et al.
Journal of chromatography. A, 1378, 74-87 (2015-01-03)
Although bicyclic acids have been reported to be the major naphthenic acids in oil sands process-affected water (OSPW) and a well-accepted screening assay indicated that some bicyclics were the most acutely toxic acids tested, none have yet been identified. Here