Documenti fondamentali
37922
Supelco
2,3,4,5,6-Pentabromoethylbenzene
analytical standard
Sinonimo/i:
Pentabromoethylbenzene
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H5Br5
Numero CAS:
Peso molecolare:
500.65
Beilstein:
3133073
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
ID PubChem:
Grado
analytical standard
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
environmental
petroleum
Formato
neat
Stringa SMILE
CCc1c(Br)c(Br)c(Br)c(Br)c1Br
InChI
1S/C8H5Br5/c1-2-3-4(9)6(11)8(13)7(12)5(3)10/h2H2,1H3
FIAXCDIQXHJNIX-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Phoebe J Lewis et al.
Marine pollution bulletin, 159, 111488-111488 (2020-08-02)
While globally distributed throughout the world's ecosystems, there is little baseline information on persistent organic pollutants (POPs) in marine environments in Australia and, more broadly, the Southern Hemisphere. To fill this knowledge gap, we collected baseline information on POPs in