Documenti fondamentali
37215
Supelco
Potassium Iodide Starch Paper
Box with 200 strips 20 x 70 mm
About This Item
Codice UNSPSC:
41113319
NACRES:
NA.21
Descrizione
semi-quantitative
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: oxidant
applicazioni
environmental
food and beverages
general analytical
Metodo di rivelazione
colorimetric
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 4
1 of 4
Satoshi Uchiyama et al.
International journal of pharmaceutics, 554, 81-86 (2018-11-06)
Staphylococcus aureus, a leading cause of serious human infections in both healthcare and community settings, is increasingly difficult to control due to expanding resistance to multiple antibiotic classes. Methicillin-resistant S. aureus (MRSA) strains have disseminated on a global scale and