37141
Litmus paper red
reag. Ph. Eur.
About This Item
Prodotti consigliati
agenzia
USP/NF
reag. Ph. Eur.
Caratteristiche
non-bleeding: no
refill: no
applicazioni
general analytical
Metodo di rivelazione
colorimetric
Confezionamento
1 Packing = 1 booklet with 100 strips each
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Possiedi già questo prodotto?
Science Fair Projects: Chemistry, 12-12 (2000)
Chemical analyses of aqueous extract of Parkia biglobosa fruit husk collected from Northern Ghana.
Scientific Research and Essays, 8, 589-595 (2013)
Remington: The Science and Practice of Pharmacy, 500-500 (2006)