Documenti fondamentali
1.09521
Supelco
pH-indicator paper Phenolphthalein paper
roll L 4.8 m, with color scale, MQuant®
Sinonimo/i:
pH chemical test paper paper Phenolphthalein paper, pH test paper paper Phenolphthalein paper
Scegli un formato
3 ROLLS
78,20 €
78,20 €
Disponibile per la spedizione il04 aprile 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulkRichiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
3 ROLLS
78,20 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41113034
NACRES:
NA.21
78,20 €
Disponibile per la spedizione il04 aprile 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulkRichiedi maggiori informazioni
Nome del prodotto
pH-indicator paper Phenolphthalein paper, roll L 4.8 m , with color scale, MQuant®
Nome Commerciale
MQuant®
Livello qualitativo
Caratteristiche
non-bleeding: no
Lunghezza rotolo
4.8 m , with color scale
Metodo di rivelazione
colorimetric
Temperatura di conservazione
15-25°C
Descrizione generale
Roll (4.8 m), with color scale
MQuant® Phenolphthalein paper is suitable to monitor a qualitative pH change in the alkalinic range. The paper changes its color from colorless to red when the pH rises from 8 to 9. pH indicator papers supplied in rolls are better suited for longterm storage, since they are protected against external influences. pH indicator papers are manufactured by impregnating high-quality filter paper with indicator or mixed-indicator solutions. Therefore, the paper is dryed, cut and packed into the corresponding sizes. For a semi-quantitative monitoring of the pH value, please refer to our MQuant® pH-indicator papers or strips and for a quantitative measurement to our Reflectoquant® test strips.
Risultati analitici
Application test: conforms
Note legali
MQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
REFLECTOQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Health hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Carc. 1B - Muta. 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Certificati d'analisi (COA)