Documenti fondamentali
37098
Supelco
Methoxychlor-d14 (bis(4-methoxyphenyl-d7))
PESTANAL®, analytical standard
Sinonimo/i:
1,1,1-Trichloro-2,2-bis-(p-methoxy-d3-phenyl-d4)ethane, 2,2-Bis(4-methoxy-d3-phenyl-d4)-1,1,1-trichloroethane, Methoxychlor-d14
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C16D14HCl3O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
359.73
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
77101502
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Nome Commerciale
PESTANAL®
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
applicazioni
agriculture
environmental
Formato
neat
Stringa SMILE
[2H]C1=C([2H])C(C(C(Cl)(Cl)Cl)C2=C([2H])C([2H])=C(OC([2H])([2H])[2H])C([2H])=C2[2H])=C([2H])C([2H])=C1OC([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C16H15Cl3O2/c1-20-13-7-3-11(4-8-13)15(16(17,18)19)12-5-9-14(21-2)10-6-12/h3-10,15H,1-2H3/i1D3,2D3,3D,4D,5D,6D,7D,8D,9D,10D
IAKOZHOLGAGEJT-DDAUHAMOSA-N
Note legali
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)