37046
Butamifos
PESTANAL®, analytical standard
Sinonimo/i:
O-Ethyl O-(5-methyl-2-nitrophenyl) N-sec-butylphosphorothionoamidate, O-Ethyl O-6-nitro-m-tolyl sec-butylphosphoramidothioate
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Nome Commerciale
PESTANAL®
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
agriculture
environmental
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CCOP(=S)(NC(C)CC)Oc1cc(C)ccc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C13H21N2O4PS/c1-5-11(4)14-20(21,18-6-2)19-13-9-10(3)7-8-12(13)15(16)17/h7-9,11H,5-6H2,1-4H3,(H,14,21)
OEYOMNZEMCPTKN-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)