Documenti fondamentali
35867
Sigma-Aldrich
Sodium 3,5-dichloro-2-hydroxybenzenesulfonate
≥98.0% (TLC)
Sinonimo/i:
3,5-Dichloro-2-hydroxybenzenesulfonic acid, DCHBS, DHBS
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H3Cl2NaO4S
Numero CAS:
Peso molecolare:
265.05
Beilstein:
3640643
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12171500
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Saggio
≥98.0% (TLC)
Solubilità
H2O: 50 mg/mL, clear, colorless
Stringa SMILE
[Na+].Oc1c(Cl)cc(Cl)cc1S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C6H4Cl2O4S.Na/c7-3-1-4(8)6(9)5(2-3)13(10,11)12;/h1-2,9H,(H,10,11,12);/q;+1/p-1
NMWCVZCSJHJYFW-UHFFFAOYSA-M
Applicazioni
Used in conjunction with 4-aminoantipyrine (4-AAP) and hydrogen peroxide (H2O2) for chromogenic quantitation of peroxidase in coupled enzymatic reactions. Component of Trinder reagent for use with peroxidase to measure generation of hydrogen peroxide in automated systems.
Altre note
Chromogenic substrate for the spectrophotometric assay of hydrogen peroxide[1]
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
F. Wang et al.
Fresenius Journal of Analytical Chemistry, 344, 556-556 (1992)