34866-M
Toluene
suitable for HPLC, 99.9%
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
HPLC grade
Densità del vapore
3.2 (vs air)
Tensione di vapore
22 mmHg ( 20 °C)
26 mmHg ( 25 °C)
Saggio
99.9%
Forma fisica
liquid
Temp. autoaccensione
997 °F
Limite di esplosione
7 %
tecniche
HPLC: suitable
Impurezze
≤0.0005% non-volatile matter
≤0.0005% thiophene
≤0.001% free acid (as HCl)
≤0.02% water (Karl Fischer)
Indice di rifrazione
n/D 1.496 (lit.)
P. eboll.
110-111 °C (lit.)
Punto di fusione
-93 °C (lit.)
Densità
0.865 g/mL at 25 °C (lit.)
Assorbanza UV
λ: 286 nm Amax: ≤1.00
λ: 288 nm Amax: ≤0.50
λ: 293 nm Amax: ≤0.20
λ: 300 nm Amax: ≤0.10
λ: 310 nm Amax: ≤0.05
λ: 335 nm Amax: ≤0.02
λ: 350 nm Amax: ≤0.004
applicazioni
general analytical
Stringa SMILE
Cc1ccccc1
InChI
1S/C7H8/c1-7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,1H3
YXFVVABEGXRONW-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
Altre note
- The article number 34866-4X2.5L-M will be discontinued. Please order the single bottle 34866-2.5L-M which is physically identical with the same exact specifications.
- The article number 34866-6X1L-M will be discontinued. Please order the single bottle 34866-1L-M which is physically identical with the same exact specifications.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
39.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
4 °C - closed cup
Choose from one of the most recent versions:
Possiedi già questo prodotto?
Articoli
Nonylphenols (NP) are ubiquitous substances that have been detected in highly diverse foodstuff. As breakdown products of nonylphenol ethoxylates, NP could end up in the aquatic environment. This article presents a rapid method for NP detection in surface water by planar solid phase extraction – planar yeast estrogen screen (pSPE-pYES).