Documenti fondamentali
34762BC
Millipore
Assurance® GDS Listeria Positive Control
For use with Assurance® GDS Listeria Tq
Sinonimo/i:
Positive Control for PCR
Scegli un formato
5 ML
127,00 €
127,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 ML
127,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41116135
NACRES:
NA.85
127,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi maggiori informazioni
Nome del prodotto
GDS Positive Control for Listeria, BioControl, For use with GDS Listeria
Livello qualitativo
Stato
liquid
Durata
12 mo.
Confezionamento
vial of 5 mL (sufficient for 166 tests)
Produttore/marchio commerciale
BioControl Systems 34762-250
Condizioni di stoccaggio
(Tightly closed)
tecniche
PCR: suitable
applicazioni
food and beverages
pathogen testing
Compatibilità
for use with BioControl GDS
Listeria spp.
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
GDS Positive Control for Listeria is used with GDS Listeria Tq assays, which are automated nucleic acid amplification systems for the detection of Listeria in food and environmental samples.
Applicazioni
GDS Positive Control for Listeria is used for confirmation of Listeria spp. detection in Assurance® GDS assays.
Componenti
One vial, 5 mL, sufficient for 166 tests
Metodo analitico
PCR
Note legali
Assurance is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)