Documenti
34572
Supelco
Thiabendazole-(benzimidazole-3a,4,5,6,7,7a-13C6)
PESTANAL®, analytical standard
Sinonimo/i:
2-(4-Thiazolyl)benzimidazole-3a,4,5,6,7,7a-13C6, Thiabendazole-13C6
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
13C6C4H7N3S
Peso molecolare:
207.20
Codice UNSPSC:
77101502
ID PubChem:
Grado
analytical standard
Nome Commerciale
PESTANAL®
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
applicazioni
agriculture
Formato
neat
Stringa SMILE
C1(C2=N[13C]3=[13CH][13CH]=[13CH][13CH]=[13C]3N2)=CSC=N1
Note legali
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Environment
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)