Documenti fondamentali
34509
Supelco
Monuron-(dimethyl-d6)
PESTANAL®, analytical standard
Sinonimo/i:
N′-(4-Chlorophenyl)-N,N-di(methyl-d3)urea
Scegli un formato
10 MG
593,00 €
593,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 MG
593,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9D6H5ClN2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
204.69
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
593,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Nome Commerciale
PESTANAL®
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
applicazioni
agriculture
environmental
Formato
neat
Stringa SMILE
ClC1=CC=C(NC(N(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])=O)C=C1
InChI
1S/C9H11ClN2O/c1-12(2)9(13)11-8-5-3-7(10)4-6-8/h3-6H,1-2H3,(H,11,13)/i1D3,2D3
BMLIZLVNXIYGCK-WFGJKAKNSA-N
Note legali
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Betty Chaumet et al.
Ecotoxicology (London, England), 29(2), 185-195 (2020-01-24)
Variations of temperature and photoperiod throughout different seasons can affect aquatic communities such as biofilms. Biofilms, generally present at the base of trophic chains in freshwaters, are also subject to organic contamination, and are especially affected by herbicides. Many studies