Documenti fondamentali
34508
Supelco
Prochloraz Metabolite BTS40348
PESTANAL®, analytical standard
Sinonimo/i:
N-[2-(2,4,6-Trichlorophenoxy)ethyl]propylamine, N-Propyl-N-[2-(2,4,6-trichlorophenoxy)ethyl]amine
Scegli un formato
10 MG
384,00 €
384,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 MG
384,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H14Cl3NO
Numero CAS:
Peso molecolare:
282.59
Beilstein:
6401835
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
77101502
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
384,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Nome Commerciale
PESTANAL®
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
applicazioni
agriculture
environmental
Formato
neat
Stringa SMILE
ClC1=C(OCCNCCC)C(Cl)=CC(Cl)=C1
InChI
1S/C11H14Cl3NO/c1-2-3-15-4-5-16-11-9(13)6-8(12)7-10(11)14/h6-7,15H,2-5H2,1H3
CLFQSOIBYICELN-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Note legali
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)