Documenti
34189
Supelco
Dimethyl phthalate-3,4,5,6-d4
analytical standard
About This Item
Formula condensata:
C6D4(CO2CH3)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
198.21
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
85151701
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Indice di rifrazione
n20/D 1.515 (lit.)
P. eboll.
282 °C (lit.)
Punto di fusione
2 °C (lit.)
applicazioni
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
Formato
neat
Spostamento di massa
M+4
Stringa SMILE
[2H]c1c([2H])c([2H])c(C(=O)OC)c(c1[2H])C(=O)OC
InChI
1S/C10H10O4/c1-13-9(11)7-5-3-4-6-8(7)10(12)14-2/h3-6H,1-2H3/i3D,4D,5D,6D
NIQCNGHVCWTJSM-LNFUJOGGSA-N
Applicazioni
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)