34054
Simazine-d10
PESTANAL®, analytical standard
Sinonimo/i:
2,4-Bis(pentadeuteroethylamino)-6-chloro-1,3,5-triazine
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Nome Commerciale
PESTANAL®
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
agriculture
environmental
Formato
neat
Spostamento di massa
M+10
Stringa SMILE
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])Nc1nc(Cl)nc(NC([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])n1
InChI
1S/C7H12ClN5/c1-3-9-6-11-5(8)12-7(13-6)10-4-2/h3-4H2,1-2H3,(H2,9,10,11,12,13)/i1D3,2D3,3D2,4D2
ODCWYMIRDDJXKW-MWUKXHIBSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- marine sediments by pressurized liquid extraction combined with stir bar sorptive extraction and thermal desorption, followed by gas chromatography–triple quadrupole mass spectrometry (TD–GC–MS/MS QqQ)
It may be used as an analytical reference standard for the estimation of analyte in:
- surface water samples using online solid phase extraction, followed by liquid chromatography–tandem mass spectrometry (SPE–LC–MS/MS)
Note legali
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
Possiedi già questo prodotto?