33994
Altrenogest
VETRANAL®, analytical standard
Sinonimo/i:
17-α-Allyl-17-β-hydroxyoestra-4,9,11-trien-3-one, Allyltrenbolone, Regumate
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Nome Commerciale
VETRANAL®
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
clinical testing
Formato
neat
Stringa SMILE
[H][C@@]12CCC3=CC(=O)CCC3=C1C=C[C@@]4(C)[C@@]2([H])CC[C@@]4(O)CC=C
InChI
1S/C21H26O2/c1-3-10-21(23)12-9-19-18-6-4-14-13-15(22)5-7-16(14)17(18)8-11-20(19,21)2/h3,8,11,13,18-19,23H,1,4-7,9-10,12H2,2H3/t18-,19+,20+,21+/m1/s1
VWAUPFMBXBWEQY-ANULTFPQSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 1 - Repr. 1B - STOT RE 2 Oral
Organi bersaglio
Immune system,Adrenal gland
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)