Key Documents
33852
Supelco
Decanal 2,4-dinitrophenylhydrazone
analytical standard
Sinonimo/i:
Caprinaldehyde-2,4-DNPH, Decyl aldehyde-2,4-DNPH
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)8CH=NNHC6H3(NO2)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
336.39
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
ID PubChem:
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Saggio
≥98.5% (HPLC/CHN)
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Caratteristiche
standard type calibration
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Punto di fusione
100-104 °C
applicazioni
environmental
Formato
neat
Stringa SMILE
CCCCCCCCC\C=N\Nc1ccc(cc1[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C16H24N4O4/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-12-17-18-15-11-10-14(19(21)22)13-16(15)20(23)24/h10-13,18H,2-9H2,1H3/b17-12+
WVTWCMFTBSTXFK-SFQUDFHCSA-N
Applicazioni
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Confezionamento
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)