32955
4,4′-Diaminodiphenyl sulfide
analytical standard
Sinonimo/i:
4,4′-Thiodianiline
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Saggio
≥99.0% (GC)
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Punto di fusione
105-107 °C (lit.)
applicazioni
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
Formato
neat
Stringa SMILE
Nc1ccc(Sc2ccc(N)cc2)cc1
InChI
1S/C12H12N2S/c13-9-1-5-11(6-2-9)15-12-7-3-10(14)4-8-12/h1-8H,13-14H2
ICNFHJVPAJKPHW-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Choose from one of the most recent versions:
Possiedi già questo prodotto?