Documenti fondamentali
32926
Supelco
Trichothecen Mix-Lösung
analytical standard
Scegli un formato
1 ML
781,00 €
781,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 ML
781,00 €
About This Item
Numero CE:
Codice UNSPSC:
85151701
NACRES:
NA.24
781,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
analytical standard
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Disponibilità
not available in USA
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
Formato
multi-component solution
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Certan Vial
Applicazioni
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Risultati analitici
purity : ≥97.0% (HPLC) for all components
~10 ug/mL each in acetonitrile (3-AcDON, DON, NIV, FusX, HT-2, T-2, DAS, ZON)
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
35.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
2 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2
Ocratossina A 10 μg/mL in acetonitrile, analytical standard
Supelco
34037
Ocratossina A