32825
Clenpenterol hydrochloride
VETRANAL®, analytical standard
Sinonimo/i:
1-(4-Amino-3,5-dichlorophenyl)-2-(1,1-dimethylpropylamino)ethanol hydrochloride
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Nome Commerciale
VETRANAL®
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Cl.CCC(C)(C)NCC(O)c1cc(Cl)c(N)c(Cl)c1
InChI
1S/C13H20Cl2N2O.ClH/c1-4-13(2,3)17-7-11(18)8-5-9(14)12(16)10(15)6-8;/h5-6,11,17-18H,4,7,16H2,1-3H3;1H
HJGDYFOIRCZBLH-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Prodotti consigliati
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?