32571
Clorprenaline
VETRANAL®, analytical standard
Sinonimo/i:
1-(2-Chlorophenyl)-2-isopropylaminoethanol
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Nome Commerciale
VETRANAL®
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
veterinary
Formato
neat
Stringa SMILE
CC(C)NCC(O)c1ccccc1Cl
InChI
1S/C11H16ClNO/c1-8(2)13-7-11(14)9-5-3-4-6-10(9)12/h3-6,8,11,13-14H,7H2,1-2H3
SSMSBSWKLKKXGG-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- Meat samples by ultra-high performance liquid chromatography-quadrupole-orbitrap high resolution mass spectrometry (UHPLC-Q-orbitrap HRMS).
- Plasma samples by online solid-phase extraction (SPE) and HPLC coupled to tandem mass spectrometry (MS/MS).
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)