Documenti
32211-M
Sigma-Aldrich
Cloroformio
puriss. p.a., reag. ISO, reag. Ph. Eur., 99.0-99.4% (GC)
Sinonimo/i:
Triclorometano, Tricloruro di metilidina
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
CHCl3
Numero CAS:
Peso molecolare:
119.38
Beilstein:
1731042
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12191502
ID PubChem:
NACRES:
NA.21
agenzia
USP/NF
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
Densità del vapore
4.1 (vs air)
Tensione di vapore
160 mmHg ( 20 °C)
Grado
puriss. p.a.
Saggio
99.0-99.4% (GC)
Forma fisica
liquid
contiene
~1% ethanol as stabilizer
tecniche
RNA extraction: suitable
Impurezze
≤0.00001% free chlorine (Cl)
≤0.00005% free acid (as HCl)
≤0.0005% non-volatile matter
≤0.005% aldehydes and ketones (as CH3COCH3)
≤0.005% carbonyl compounds (as CO)
≤0.01% tetrachloroethene (GC)
≤0.01% tetrachloromethane (GC)
≤0.01% trichloroethene (GC)
≤0.01% water (Karl Fischer)
≤0.03% dichloromethane (GC)
0.6-1.0% ethanol (GC)
Indice di rifrazione
n20/D 1.445 (lit.)
P. eboll.
60.5-61.5 °C (lit.)
Punto di fusione
−63 °C (lit.)
Densità
1.476-1.483 g/mL at 20 °C
1.492 g/mL at 25 °C (lit.)
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤0.0001%
Cationi in tracce
Al: ≤0.50 ppm
B: ≤0.02 ppm
Ba: ≤0.10 ppm
Ca: ≤0.50 ppm
Cd: ≤0.05 ppm
Co: ≤0.02 ppm
Cr: ≤0.02 ppm
Cu: ≤0.02 ppm
Fe: ≤0.10 ppm
Mg: ≤0.10 ppm
Mn: ≤0.02 ppm
Ni: ≤0.02 ppm
Pb: ≤0.05 ppm
Sn: ≤0.10 ppm
Zn: ≤0.10 ppm
Stringa SMILE
ClC(Cl)Cl
Compatibilità
complies for appearance
complies for reaction against H2SO4
complies for suitability of determ. w. dithizone
InChI
1S/CHCl3/c2-1(3)4/h1H
HEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Il cloroformio è un idrocarburo alogenato ampiamente utilizzato come solvente. La sua degradazione fotochimica è stata studiata in presenza di sospensioni acquose di TiO2 (lunghezze d'onda nell′intervallo 310-380 nm).
Applicazioni
Il cloroformio può essere impiegato come solvente nei i seguenti studi:
  • estrazione di RNA da cellule vegetali.
  • preparazione di soluzioni di DOPC (dioleoylphosphatidylcholine)
  • dissoluzione della 1,2-distearoil-sn-glicero-3-fosfocolina (DSPC).
è stato utilizzato in un metodo quantitativo rapido per il rilascio di proteine periplasmatiche da ceppi di batteri.
Il cloroformio può essere utilizzato come solvente per aumentare l'enantioselettività di alcoli secondari formati dalla riduzione mediante boroidruro di composti carbonilici in presenza di complessi di chetoiminatocobalto otticamente attivi.
Altre note
Per informazioni sulla miscibilità del cloroformio, visitare il link:
tabella di miscibilità/immiscibilità del cloroformio
Pittogrammi
Skull and crossbonesHealth hazard
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system, Liver,Kidney
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
does not flash
Punto d’infiammabilità (°C)
does not flash
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
Possiedi già questo prodotto?
Visita l’Archivio dei documenti
Jameel A Feshitan et al.
Journal of colloid and interface science, 329(2), 316-324 (2008-10-28)
Microbubbles used as contrast agents for ultrasound imaging, vectors for targeted drug delivery and vehicles for metabolic gas transport require better size control for improved performance. Mechanical agitation is the only method currently available to produce microbubbles in sufficient yields
Z V Leonenko et al.
Biochimica et biophysica acta, 1509(1-2), 131-147 (2000-12-19)
We have used magnetic alternating current mode atomic force microscopy (MAC-AFM) to investigate the formation of supported phospholipid bilayers (SPB) by the method of vesicle fusion. The systems studied were dioleoylphosphatidylcholine (DOPC) on mica and mica modified with 3-aminopropyl-triethoxy-silane (APTES)
G F Ames et al.
Journal of bacteriology, 160(3), 1181-1183 (1984-12-01)
We introduce a method by which periplasmic proteins can be released rapidly, simply, and quantitatively by treating cells with chloroform. All the amino acid-binding proteins tested maintained their activity during chloroform treatment. This method makes practical the analysis of the
Gurman Singh Pall et al.
Nucleic acids research, 35(8), e60-e60 (2007-04-05)
The northern blot, or RNA gel blot, is a widely used method for the discovery, validation and expression analysis of small regulatory RNA such as small interfering RNA (siRNA), microRNA (miRNA) and piwi-interacting RNA (piRNA). Although it is straightforward and