319112
Methylene Blue solution
0.05 wt. % in H2O
Sinonimo/i:
Loeffler’s Methylene Blue
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
liquid
Livello qualitativo
Concentrazione
0.05 wt. % in H2O
Densità
0.98 g/mL at 25 °C
λmax
665 nm
applicazioni
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
[Cl-].CN(C)c1ccc2N=C3C=C\C(C=C3Sc2c1)=[N+](/C)C
InChI
1S/C16H18N3S.ClH/c1-18(2)11-5-7-13-15(9-11)20-16-10-12(19(3)4)6-8-14(16)17-13;/h5-10H,1-4H3;1H/q+1;/p-1
CXKWCBBOMKCUKX-UHFFFAOYSA-M
Categorie correlate
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
and p53 immune-expression in adult
rat testis in response to intra-tunical versus
intra-parenchymal injection of methylene blue