Documenti fondamentali
310212
Sigma-Aldrich
Diethyl 3,4-pyridinedicarboxylate
97%
Sinonimo/i:
Cinchomeronic ester
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H13NO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
223.23
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12171500
ID PubChem:
Saggio
97%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.496 (lit.)
P. ebollizione
172 °C/21 mmHg (lit.)
Densità
1.145 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
CCOC(=O)c1ccncc1C(=O)OCC
InChI
1S/C11H13NO4/c1-3-15-10(13)8-5-6-12-7-9(8)11(14)16-4-2/h5-7H,3-4H2,1-2H3
SIOSRDUNOOIMCE-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)