Documenti fondamentali
30884
Supelco
Pigment Yellow 3
analytical standard
Sinonimo/i:
2-[(4-Chloro-2-nitrophenyl)azo]-N-(2-chlorophenyl)-3-oxobutyramide, 2-[2-(4-Chloro-2-nitrophenyl)diazenyl]-N-(2-chlorophenyl)-3-oxobutanamide
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C16H12Cl2N4O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
395.20
Colour Index:
11710
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
85151701
ID PubChem:
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (HPLC)
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
Formato
neat
Stringa SMILE
O=C(C)C(C(NC1=CC=CC=C1Cl)=O)/N=N/C2=C([N+]([O-])=O)C=C(Cl)C=C2
InChI
1S/C16H12Cl2N4O4/c1-9(23)15(16(24)19-12-5-3-2-4-11(12)18)21-20-13-7-6-10(17)8-14(13)22(25)26/h2-8,15H,1H3,(H,19,24)/b21-20+
QTSNFLIDNYOATQ-QZQOTICOSA-N
Applicazioni
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)