292664
N-tert-Butyl-α-(2-sulfophenyl)nitrone sodium salt
95%
Sinonimo/i:
2-SPBN sodium salt, 2-Sulfonatophenyl tert-butyl nitrone sodium salt
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
95%
Forma fisica
powder or crystals
Punto di fusione
246 °C (dec.) (lit.)
applicazioni
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
[Na+].CC(C)(C)[N+](\[O-])=C\c1ccccc1S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C11H15NO4S.Na/c1-11(2,3)12(13)8-9-6-4-5-7-10(9)17(14,15)16;/h4-8H,1-3H3,(H,14,15,16);/q;+1/p-1/b12-8-;
LAIQBHGUFDAJKL-JCTPKUEWSA-M
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?